A5106
Anti-ABI1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Abelson interactor 1, Anti-Abl-interactor protein 1, Anti-Nap1 binding protein NAP1BP, Anti-eps8 binding protein, Anti-interactor protein AblBP4, Anti-spectrin SH3 domain binding protein 1 SSH3BP1
560,00 €
About This Item
560,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~65 kDa
Espèces réactives
human, canine (predicted), mouse (predicted), rat
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using A431 cell lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extract of rat brain cytosolic fraction (S1)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable