Merck
Toutes les photos(5)
Documents
A3733
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Pureté
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
New Zealand origin
Technique(s)
flow cytometry: suitable
pH
7
~7 (1% in 0.15 M NaCl)
Solubilité
water: slightly soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Bovine serum albumin (BSA) that belongs to the serum albumin family, is an α-helical, globular and non-glycosylated protein. It comprises three domains with two subdomains under each domain.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of cryomedia for freezing testicular tissue
  • to resuspend myometrial cells in flow cytometric analysis for cell viability quantification
  • to block cardiac fibroblasts (CFs) for immunofluorescence staining
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones, and fatty acids. It displays high solubility and is exploited in the cosmetic and pharmaceutical industries. BSA is useful as a cell media component and favors embryonic stem cells (hESC)differentiation.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Derived from New Zealand source serum
Prepared using heat shock fractionation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Roman Franěk et al.
PloS one, 14(4), e0205481-e0205481 (2019-04-19)
Common carp (Cyprinus carpio) is one of the most cultured fish species over the world with many different breeds and plenty of published protocols for sperm cryopreservation. However, data regarding preservation of gonadal tissue and surrogate production is still missing.
Subhajit Ghosh et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(25), 7804-7815 (2015-05-30)
The study of protein-surfactant interactions is important because of the widespread use of surfactants in industry, medicine, and pharmaceutical fields. Sodium N-lauroylsarcosinate (SL-Sar) is a widely used surfactant in cosmetics, shampoos. In this paper, we studied the interactions of bovine
Geoffrey L Francis
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010-04-08)
Albumin has a long historical involvement in design of media for the successful culture of mammalian cells, in both the research and commercial fields. The potential application of albumins, bovine or human serum albumin, for cell culture is a by-product
S Chodankar et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 77(3 Pt 1), 031901-031901 (2008-06-04)
Small-angle neutron scattering (SANS) and dynamic light scattering (DLS) have been used to study conformational changes in protein bovine serum albumin (BSA) due to perturbation in its native structure as induced by varying temperature and pressure, and in presence of
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum