A2909
Rabbit IgG−Agarose
saline suspension
Synonyme(s) :
IgG agarose beads
176,00 €
About This Item
176,00 €
Produits recommandés
Conjugué
agarose conjugate
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
≥5 mg per mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Espaceur de matrice
1 atom
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3