A277
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α1 Subunit) antibody produced in mouse
clone M8-P1-A3, ascites fluid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M8-P1-A3, monoclonal
Poids mol.
antigen ~110 kDa
Espèces réactives
sheep, canine, rat, pig
Ne doit pas réagir avec
chicken, Xenopus
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
western blot: 1:250
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Atp1a1(24211)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable