A273
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α3 Subunit) antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone XVIF9-G10, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-AHC2, Anti-ATP1A1, Anti-CAPOS, Anti-DEE99, Anti-DYT12, Anti-RDP
617,00 €
About This Item
617,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
XVIF9-G10, monoclonal
Poids mol.
antigen ~110 kDa
Espèces réactives
human, rat, monkey, sheep, rabbit, guinea pig, canine
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 3 μg
western blot: 1 μg
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATP1A3(478)
rat ... Atp1a3(24213)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable