A2179
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)–AP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
horse, human, bovine
Technique(s)
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2