Principaux documents
A2009
Sigma-Aldrich
4-Monomethoxytrityl chloride
Synonyme(s) :
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.80
Beilstein:
798425
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
crystalline
Couleur
off-white to pink
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable