A1737
A922500
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
Mw 428.5
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H24N2O4/c29-24(22-7-4-8-23(22)25(30)31)19-11-9-17(10-12-19)18-13-15-21(16-14-18)28-26(32)27-20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,9-16,22-23H,4,7-8H2,(H,30,31)(H2,27,28,32)/t22-,23-/m1/s1
Clé InChI
BOZRFEQDOFSZBV-DHIUTWEWSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable