Principaux documents
A1135
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride hydrate
≥98%
Synonyme(s) :
Aminacrine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥98%
Chaîne SMILES 
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable