Principaux documents
A0519
Sigma-Aldrich
p-Anisaldéhyde
Synonyme(s) :
4-méthoxybenzaldéhyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Beilstein:
471382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Essai
≥98% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
pb
248 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
This product has been replaced by A88107-ALDRICH | p-Anisaldehyde 98%
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup