A0157
Ascorbate Oxidase from Cucurbita sp.
lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
L-Ascorbate:oxygen oxidoreductase, Ascorbase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant (Cucurbita spp.)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
1,000-3,000 units/mg protein
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- as a supplement in the culture medium for differentiation into osteoblasts
- to oxidize ascorbic acid producing monodehydroascorbate in monodehydroascorbate reductase assay
- in determining ascorbate (AsA) and dehydroascorbate (DHA) concentrations
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable