Principaux documents
P4832
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 150,000-300,000, solution, 0.01%, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Solution de PLL
50 ML
207,00 €
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
207,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.75
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly-L-lysine solution, mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Poids mol.
150,000-300,000
Conditionnement
pkg of 50 mL
Concentration
0.01%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Description générale
La L-lysine est un homopolypeptide comportant deux formes énantiomères, la L-lysine et la D-lysine. Grâce à ses trois groupements réactifs (l'acide carboxylique et les amines α et ε), la L-lysine a la capacité de générer diverses structures polymères ramifiées, notamment des dendrimères, de la polylysine ramifiée et de la polylysine hyper-ramifiée (PLL). [1] La poly-L-lysine est un polymère constitué de résidus d'acides aminés de charge positive, chaque résidu de lysine contenant typiquement un HBr.
Application
La poly-L-lysine a été utilisée :
  • pour enduire des plaques à 96 puits afin de favoriser l'adhésion cellulaire lors de tests d'activité concernant l'explosion oxydative.[2]
  • pour enduire des lamelles couvre-objet en verre destinées au marquage immunofluorescent de structures intracellulaires.[3]
  • pour prétraiter une plaque à 6 puits dans un protocole d'isolement de cellules myosatellites.[4]
  • pour enduire des lamelles couvre-objet et favoriser l'adhésion cellulaire dans une culture de neurones E14 afin d'étudier le possible mécanisme d'action de l'ARNcirc_01477 dans des neurones.[5]
Les polymères de poly-L-lysine peuvent être utilisés pour favoriser l'adhésion de cellules sur des substrats solides, la conjugaison au méthotrexate pour améliorer le transport du médicament, la microencapsulation des îlots de Langerhans, la technologie de microencapsulation de cellules, le revêtement de lames de verre et les préparations chromosomiques. La poly-L-lysine de faible poids moléculaire (30 000 à 70 000 Da) forme des solutions moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire supérieur offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
La poly‐l‐lysine (PLL) agit comme les polymères polycationiques largement utilisés pour faire passer des médicaments, des gènes... à travers la membrane des cellules. [6] La poly-L-lysine (PLL) a la capacité de former des complexes de polyélectrolytes (PEC) en interagissant avec certaines entités anioniques comme les polyanions, les chaînes d'acides nucléiques et certains médicaments.[6]
La poly-L-lysine est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture. Lorsqu'elle est adsorbée sur la surface de culture, la poly-L-lysine augmente le nombre de sites chargés positivement disponibles pour l'adhésion des cellules. En présence de cellules capables de la dégrader, la poly-L-lysine doit être utilisée comme facteur d'attachement cellulaire.
Composants
La poly-L-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Notes préparatoires
Ce produit est fourni sous la forme d'une solution aqueuse à 0,01 % stérilisée par filtration, avec un poids moléculaire de 150 à 300 kDa. Les lames enduites de cette solution doivent être incubées pendant 5 minutes et séchées à température ambiante. Ces lames sont stables pendant un an si elles sont conservées à l'abri de la poussière.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Modulating the poly-L-lysine structure through the control of the protonation-deprotonation state of L-lysine
Luigi Stagi, et al.
Scientific Reports, 12(1), 19719-19719 (2022)
Effects of sex steroids on indices of protein turnover in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) white muscle
Cleveland BM and Weber GM
General and Comparative Endocrinology, 174(2), 132-142 (2011)
Polylysine for skin regeneration: A review of recent advances and future perspectives
Zarrintaj P, et al.
Bioengineering & translational medicine, 7(1), e10261-e10261 (2020)
Caitlin N Spaulding et al.
eLife, 7 (2018-01-19)
Uropathogenic E. coli (UPEC), which cause urinary tract infections (UTI), utilize type 1 pili, a chaperone usher pathway (CUP) pilus, to cause UTI and colonize the gut. The pilus rod, comprised of repeating FimA subunits, provides a structural scaffold for
Modulating the poly-L-lysine structure through the control of the protonation?deprotonation state of L-lysine
Stagi L, et al.
Scientific Reports (2022)
Articles
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocoles
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.
Questions
  1. Can I coat a tissue culture plate and store it ? What is the best way to store for future use?
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for coating culture surfaces such as plates, flasks, slides, and cover slips. After the coated surface is completely dry store in a sealed container or ziplock for up to one year. Do not use if coated surface becomes yellow or cloudy. Please see the link below to review the product datasheet for a similar item, P4707. This information may also be applied to P4832:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/244/731/p4707pis.pdf