Principaux documents
94069
Sigma-Aldrich
Polysucrose 400-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 300,000-450,000
Synonyme(s) :
FITC-Polysucrose 400, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 400 conjugate
1 G
443,00 €
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
443,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 300,000-450,000
Fluorescence
λex 496 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Remarque sur l'analyse
degree of substitution 0.003-0.015
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.