93985
Adenosine deaminase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥1 U/mL
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Activité spécifique
≥1 U/mL
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable