N2415
Nucleoside Phosphorylase bacterial
recombinant, expressed in E. coli, ≥10 units/mg protein
Synonyme(s) :
PNP, Purine nucleoside phosphorylase, Purine nucleoside:orthophosphate ribosyltransferase
142,00 €
About This Item
142,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥80% protein basis (biuret)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥10 units/mg protein
Remarque sur la séquence
MATPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNRIRFKDHDFAAIADFDMVRNAVDAAKALGIDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESVLLGDKE
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]2(c3ncncc3nc2)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
Clé InChI
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Informations sur le gène
Escherichia coli ... deoD(945654)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable