Principaux documents
93389
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 8.3
Synonyme(s) :
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Forme
powder or crystals
Poids mol.
average mol wt 135.4
pH
8.0±0.1 (37 °C, 0.05 M)
8.3±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.9±0.1 (5 °C, 0.05 M)
Solubilité
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable