92228
D-Arabino-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
D-Arabinonic acid γ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D 72.0±8.0°, c = 1 in H2O
Adéquation
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Chaîne SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1
Clé InChI
CUOKHACJLGPRHD-JJYYJPOSSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable