90360
Tampon bicarbonate triéthylammonium
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Synonyme(s) :
Tampon hydrogène carbonate triéthylammonium
Forme
liquid
Concentration
~1.0 M in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.355
pH
8.4-8.6 (25 °C)
Densité
1.018 g/mL at 20 °C
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
Clé InChI
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter