The exact concentrations of Na2CO3 and NaHCO3 are listed in the Certificate of Analysis (COA) for each lot.
88975
Bicarbonate buffer solution
BioUltra, >0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
32,00 €
About This Item
32,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
>0.1 M Na2CO3
>0.2 M NaHCO3
Impuretés
insoluble matters, passes filter test
metal traces
pH
9.5±0.2
Densité
1.02 g/mL at 20 °C
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: <0.02
λ: 280 nm Amax: <0.02
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Hi what's the exact concentration of it? i saw >0.1 M Na2CO2 and >0.2 M NaHCO3