S2255
Safranine O
Dye content ≥85 %, Powder
Synonyme(s) :
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranine T, Safranine Y ou A
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Safranine O, Dye content ≥85 %
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ≥85%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
10 (20 °C, 10 g/L)
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
εmax
1250-1650 at 530-534 nm in 50% ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
Clé InChI
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3