Principaux documents
10580
Sigma-Aldrich
Anthracene
suitable for scintillation, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Anthraxcene, Paranaphthalene
25 G
109,00 €
100 G
356,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
109,00 €
100 G
356,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro C.I. (Colour Index):
10790
Beilstein:
1905429
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
eCl@ss :
39011608
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
6.15 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 145 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder or crystals
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Résidus de sublimation
≤0.1%
pb
340 °C (lit.)
Pf
210-215 °C (lit.)
214-216 °C
Solubilité
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
Fluorescence
λex 251 nm; λem 401 nm in acetonitrile
Adéquation
suitable for scintillation
Chaîne SMILES 
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Clé InChI
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Application
Anthracene has been shown to be soluble in a variety of binary and ternary mixtures of cyclohexanone, ethyl acetate, and methanol .
Quantité
λmax. 357 nm, log ε 3.92
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Kayleigh Slater et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-18)
Metastatic uveal melanoma (UM) is a rare, but often lethal, form of ocular cancer arising from melanocytes within the uveal tract. UM has a high propensity to spread hematogenously to the liver, with up to 50% of patients developing liver
Ling-Bao Xing et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(9), 2843-2848 (2013-02-12)
A new type of anthracene organogelator based on uracil was obtained using organic aromatic solvents, cyclohexane, DMSO, ethanol, and ethyl acetate. It was further characterized by field-emission scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. Specifically, the resulting organogels were demonstrated
Kohei Yazaki et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(16), 1630-1632 (2013-01-23)
A bowl-shaped organic host was prepared by linking two anthracene-embedded bispyridine ligands with two methylene spacers. The water-soluble host has a hemispherical hydrophobic cavity (∼1 nm in diameter) with two cationic methylenebispyridinyl (Lewis acidic) moieties and shows the selective recognition
Jiang-Fei Xu et al.
Organic letters, 15(24), 6148-6151 (2013-11-19)
Dynamic covalent bonds supplied by reversible anthracene dimerization were combined with pillar[5]arene/imidazole host-guest interactions to construct double-dynamic polymers. Heating such polymers (in solution or as a gel) led to depolymerization by dissociation of either the host-guest complexes alone or the
Yongshu Xie et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(94), 11513-11515 (2012-10-24)
2,2'-Dipyridylamine and anthracene units were linked to afford highly emissive compounds whose Cu(2+) ensembles were developed as effective fluorescence turn-on CN(-) probes.