Principaux documents
81855
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate 0.1M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.1M – Magnesium sulfate 0.4M solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 47/Kit-No 73513
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.06 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves