72813
Oenin chloride
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cyclamin chloride, Enin chloride, Malvidin 3-β-D-glucopyranoside, Malvidin-3-O-glucoside chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Chaîne SMILES
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19-,20+,21-,23-;/m1./s1
Clé InChI
YDIKCZBMBPOGFT-DIONPBRTSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable