40025
1,4-Dichlorobenzene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
51,40 €
About This Item
51,40 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clé InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)