69890
MES hydrate
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique hydrate, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique
51,50 €
About This Item
51,50 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (T)
Forme
powder or crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination (900 °C)
≤0.05%
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa
6.1
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
Chaîne SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
Autres remarques
Sterilization: Sterilization should be by filteration through 0.2μM filters. Autoclaving is not recommended by any sulfonic acid buffers. If buffers must be nuclease-free, it is best to treat the water, then add the buffer solids after autoclaving. When MES solutions are autoclaved, they turn yellow (although pH does not change measurably. The identity of the yellow breakdown product is unknown.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves