68264
α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucopyranoside
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucose, 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-methylpropionitrile, Linamarin
390,00 €
About This Item
390,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -26.5±2.0°, c = 1 in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
Clé InChI
QLTCHMYAEJEXBT-ZEBDFXRSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable