Principaux documents
6619
Phosphate de potassium monobasique solution
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium solution, Phosphate monopotassique
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51000000
IVD
for in vitro diagnostic use
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Phosphorus (as KH2PO4), 20 ug/mL, in 0.05 N HCl. Equivalent to 645 nmol P/mL.
Remplacé(e)(s) par