NIST3139A
Phosphorus (P) standard solution
NIST® SRM® 3139a
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3139A_cert
SRM 3139A_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of phosphorus, which were obtained through two methods:
- Gravimetric preparation
- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed in units of milligrams per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Autres remarques
Phosphorus (P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)