777854
Tris(hydroxypropyl)phosphine
≥80%
Synonyme(s) :
THPP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥80%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Densité
1.136 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
OCCCP(CCCO)CCCO
InChI
1S/C9H21O3P/c10-4-1-7-13(8-2-5-11)9-3-6-12/h10-12H,1-9H2
Clé InChI
YICAEXQYKBMDNH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a reducing agent in the reduction of dehydroascorbic acid to ascorbic acid
- In the cleavage of disulfide bonds in small molecules
- As a catalyst in the conversion of polysulfides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable