58756
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-3-methylpiperazine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(5-Isoquinolinylsulfonyl)-3-methylpiperazine, Iso-H-7
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1CN(CCN1)S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-11-10-17(8-7-16-11)20(18,19)14-4-2-3-12-9-15-6-5-13(12)14/h2-6,9,11,16H,7-8,10H2,1H3
Clé InChI
QGSCXAWTTISKLF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable