51845
1,2,3-Heptanetriol
high melting isomer, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3-Trihydroxyheptane, Heptane-1,2,3-triol
223,00 €
About This Item
223,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Pf
52-55 °C (lit.)
79-81 °C
Chaîne SMILES
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
Clé InChI
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3