T66206
1,2,6-Hexanetriol
96%
Synonyme(s) :
1,2,6-Trihydroxyhexane
58,40 €
About This Item
58,40 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.63 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
178 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
Clé InChI
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can be used to prepare:
- 1,6-Hexanediol (key polymer precursor to polyesters) via hydrodeoxygenation process in the presence of Rh–ReOx/SiO2 catalyst.[2]
- Tetrahydropyran-2-methanol, a six-membered oxide ring, by reacting with ethylene carbonate.[3]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
383.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
195 °C - closed cup