50838
(R)-Mevalonic acid lithium salt
≥93.0% (qNMR)
Synonyme(s) :
Lithium (R)-3,5-dihydroxy-3-methylpentanoate, Lithium (R)-3,5-dihydroxy-3-methylvalerate, R-MVA-Li
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥93.0% (qNMR)
Activité optique
[α]/D -26±3°, c = 0.1 in 0.1 M HCl (16 h)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li+].C[C@@](O)(CCO)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H12O4.Li/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9;/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/t6-;/m1./s1
Clé InChI
PVWNXFFXFNEHDZ-FYZOBXCZSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable