M4667
(±)-Mevalonolactone
~97% (titration)
Synonyme(s) :
(±)-β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-3-Hydroxy-3-methyl δ-valerolactone, DL-Mevalolactone, DL-Mevalonic acid lactone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~97% (titration)
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- study the effect of statin on the prenylation of Ras and Rho GTPases
- analyse the isoprenoid biosynthesis pathways in Listeria monocytogenes
- study the the effects of statins on proliferation and migration of HUVECs (HGF-induced human umbilical vein endothelial cells)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.