94259
(±)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt
≥80% (qNMR)
Synonyme(s) :
(±)-MVAPP, (±)-Mevalonic acid 5-diphosphate tetralithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥80% (qNMR)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CC(O)(CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H14O10P2.4Li/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-15-18(13,14)16-17(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,13,14)(H2,10,11,12);;;;/q;4*+1/p-4
Clé InChI
GFIXUUFXTAPBAD-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable