Principaux documents
49122
Sigma-Aldrich
Glucopone 600 CS UP solution
~50% in H2O, paste
Synonyme(s) :
Alkyl-polyglucoside solution
1 L
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
146,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.25
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
non-ionic
Forme
paste
Concentration
~50% in H2O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Questions
  1. What is the storage condition for the product 49122?
    1 answer
    1. Product 49122 needs to be stored in a tightly closed Dry place.