47989
Fura 2-AM
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fura-2 pentakis(acetoxymethyl) ester
346,00 €
About This Item
346,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble
Fluorescence
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c4ncc(o4)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-39(53)65-20-60-26(2)48)17-40(54)66-21-61-27(3)49)35(11-25)58-9-10-59-36-12-31-13-37(43-45-15-38(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)14-33(36)47(18-41(55)67-22-62-28(4)50)19-42(56)68-23-63-29(5)51/h7-8,11-15H,9-10,16-24H2,1-6H3
Clé InChI
VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- It is cell-permeable.
- It can be loaded into cells easily.
- The dye concentration.
- Illumination intensity, and
- Optical path length.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.