Merck
Passer à
D2425
Diuron
≥98%
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
78,90 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-354-4
Beilstein/REAXYS Number:
2215168
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
78,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
  • The Fabrication and Property Characterization of a Ho(2)YSbO(7)/Bi(2)MoO(6) Heterojunction Photocatalyst and the Application of the Photodegradation of Diuron under Visible Light Irradiation.: This research investigates a novel photocatalyst′s ability to degrade diuron under visible light, offering insights into sustainable environmental remediation technologies (Hao and Luan, 2024).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
404104546315450
Diuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45463
Diuron
description
≥98%
description
(sym.), ≥95.0% (HPLC), technical
description
PESTANAL®, analytical standard
description
(sym.), ≥99% (from N)
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (from N)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diuron
target_organs
Blood
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
330-54-1
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :