Principaux documents
46118
Sigma-Aldrich
Eupergit® C 250 L
spheres
Synonyme(s) :
Copolymer of methacrylamide, N,N′-methylen-bis(acrylamide) and a monomer carrying oxirane groups
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
spheres
Concentration
≥200 μmol/g oxirane (dry material)
Taille des particules
~250 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations légales
Eupergit is a registered trademark of Röhm GmbH & Co. KG