44263
Diisopentyl phthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(3-methylbutyl) ester, Bis(3-methylbutyl) phthalate, Diisoamyl phthalate, NSC 17070, Phthalic acid diisopentyl ester
161,00 €
About This Item
161,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.485-1.489
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCC(C)C)=O
InChI
1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3
Clé InChI
JANBFCARANRIKJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
330.8 °F
Point d'éclair (°C)
166 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)