43708
Xanthan from Xanthomonas campestris
Synonyme(s) :
Xanthan gum from Xanthomonas campestris, Gum xanthan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Xanthomonas campestris
Niveau de qualité
Forme
powder
Résidus de calcination
≤15%
Perte
≤15% loss on drying
Couleur
white to beige
Viscosité
25-70 mPa.s, 1 % in H2O(25 °C)
Adéquation
conforms to structure for IR spectroscopy
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
Clé InChI
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable