Principaux documents
182567
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 50,000-80,000 by GPC, powder
Synonyme(s) :
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
250 G
118,00 €
500 G
192,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
118,00 €
500 G
192,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw 50,000-80,000 by GPC
Composition
vinyl butyral, 80 wt. %
Indice de réfraction
n20/D 1.485
Température de transition
Tg 62-72 °C
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
Clé InChI
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBA) can be usedas a protective coating for copper corrosion in a saline environment.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Danial Harandi et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-07)
The ability of poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBVA) to consolidate Fir wood was studied in terms of the surface and mechanical properties' changes. Two variables were considered to treat the wood: (i) the concentration (5 and 10 wt.%) of PVBVA