41525
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Dimethylamino)-6-propionylnaphthalene, 6-Propionyl-2-(dimethylamino)naphthalene, Prodan
195,00 €
About This Item
195,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
137 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 361 nm; λem 498 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
CCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
InChI
1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3
Clé InChI
MPPQGYCZBNURDG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.