850582P
Avanti
Laurdan
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(6-(dimethylamino)naphthalen-2-yl)dodecan-1-one, 6-dodecanoyl-2-dimethylaminonaphthalene
150,00 €
About This Item
150,00 €
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(C)(C)c1cc2c(cc(cc2)C(=O)CCCCCCCCCCC)cc1
Clé InChI
JHDGGIDITFLRJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable