Principaux documents
33365
Supelco
Hexythiazox
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
trans-5-(4-Chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxothiazolidine-3-carboxamide)
100 MG
78,70 €
78,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
78,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.88
Beilstein:
9001643
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
78,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
106-109 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
Clé InChI
XGWIJUOSCAQSSV-XHDPSFHLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Hexythiazox is an acaricide used for controlling mite growth on major crops such as pear, apple, citrus, tree nuts, stone fruits, cranberries, non-bearing trees, vines, strawberries, cotton, hop, mint, ornamental landscape plantings, orchids, and alfalfa.[1]
Application
Hexythiazox may be used as a reference standard for the determination of hexythiazox in fruits and vegetables by supercritical fluid extraction and high-performance liquid chromatography (HPLC) method.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Sensitive assay of hexythiazox residue in citrus fruits using gold nanoparticles-catalyzed luminol?H2O2 chemiluminescence.
Khajvand T, et al.
Food Chemistry, 173, 514-520 (2015)
Multiresidue analysis of pesticides in fresh fruits and vegetables by supercritical fluid extraction and HPLC.
Kaihara A, et al.
Journal of Health Science, 46(5), 336-342 (2000)
Ana Masiá et al.
Journal of chromatography. A, 1345, 86-97 (2014-05-06)
Ultra-high pressure liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QqTOF-MS) acquiring full scan MS data for quantification, and automatic data dependent information product ion spectra (IDA-MS/MS) without any predefinition of the ions by the user was checked for identifying organic contaminants in