30830
Dehydrocholic acid
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
(5β)-3,7,12-Trioxocholan-24-oic acid, 3,7,12-Trioxo-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3,5,12-trione
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine bile
synthetic
Description
anionic
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
Pf
238-240 °C
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL, clear (hot)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H34O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-18,22H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable