Principaux documents
24360C
SAFC
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
1 L
98,00 €
5 L
352,00 €
10 L
627,00 €
50 L
1 950,00 €
100 L
3 778,00 €
98,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 L
98,00 €
5 L
352,00 €
10 L
627,00 €
50 L
1 950,00 €
100 L
3 778,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.71
98,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EX-CELL®
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
EX-CELL® CD CHO is a chemically defined, animal-component free, serum-free medium developed for the long-term growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and expression of antibodies or protein products in suspension cell culture CHO suspension cultures can be subcultured directly into EX-CELL CD CHO from serum-supplemented or serum-free medium with little or no adaptation. EX-CELL CD CHO is formulated without hypoxanthine, thymidine or L-glutamine, making it an appropriate medium for selection systems such as DHFR- and Glutamine Synthetase (GS System). For applications that do not require the selective pressure of a hypoxanthine/thymidine (HT)-deficient medium, we recommend the use of EX-CELL CD CHO with hypoxanthine and thymidine.
Quantité
Formulated to contain 19.2 grams of powder per liter of medium.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)