14361C
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
Animal-component free, with hypoxanthine, with thymidine, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
NaHCO3: 2.10 g/L
phenol red: no
HEPES: no
glucose: 5.6 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.