Principaux documents
24533C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-II Serum-Free Media
Animal-component free, Chemically defined, dry powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Description
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
2-8°C
Quantité
Formulated to contain 12.4 grams of powder per liter of medium.
Informations légales
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable