Principaux documents
24340C
SAFC
EX-CELL® 325 PF CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Protein Free
protein free, dry powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
1 L
94,00 €
5 L
375,00 €
10 L
779,00 €
50 L
2 479,00 €
94,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 L
94,00 €
5 L
375,00 €
10 L
779,00 €
50 L
2 479,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.71
94,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
for research or for further manufacturing use
without L-glutamine
Niveau de qualité
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
EX-CELL® 325 PF CHO is a protein-free medium which has been developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells. Because it contains no large macromolecules, EX-CELL 325 PF CHO facilitates the isolation and purification of secreted proteins from the cells. CHO cells propagated in EX-CELL 302 serum-free media can be transferred directly into this protein-free medium without extensive weaning protocols. This medium is supplied without L-glutamine and does not contain purines or pyrimidines to provide an appropriate medium for specialized CHO cell lines (i.e., Glutamine Synthetase, or the GS System and DHFR- selection systems).
Quantité
Formulated to contain 21.0 grams of powder per liter of medium.
Reconstitution
Aseptically add 20-40 ml of 200 mM L-glutamine solution per liter of medium prior to use.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :